Documentos Principais
55082
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
Tefzel® adapter (one-piece design)
embalagem
pkg of 1 ea
conector
female Luer
10-32 male
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)