Documentos Principais
55076
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
natural PEEK adapter (one-piece design)
embalagem
pkg of 1 ea
conector
female Luer (lock rim)
10-32 female
Descrição geral
Upchurch Tubing Adapter, made of PEEK, is natural in color. It is used to connect membrane adsorber units to a workstation.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)