Documentos Principais
55075
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
red PEEK adapter (one-piece design)
embalagem
pkg of 1 ea
conector
female Luer (lock rim)
1/4-28 female
Descrição geral
Upchurch Tubing Adapter is a one piece design used to connect membrane adsorber units to a workstation. It is made of PEEK.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)