31720
Prohexadione-Calcium
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3,5-Dioxo-4-propionyl-cyclohexanecarboxylic acid calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].CC\C([O-])=C1/C(=O)CC(CC1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12O5.Ca/c1-2-6(11)9-7(12)3-5(10(14)15)4-8(9)13;/h5,11H,2-4H2,1H3,(H,14,15);/q;+2/p-2/b9-6-;
chave InChI
NLKUPINTOLSSLD-BORNJIKYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)