33855
Mesotrione
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4-Mesyl-2-nitrobenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO7S/c1-23(21,22)8-5-6-9(10(7-8)15(19)20)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
chave InChI
KPUREKXXPHOJQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?