Documentos Principais
8.53001
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Ala-OH, N-α-t.-Boc-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
239-847-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1/t5-/m0/s1
chave InChI
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-M
Descrição geral
Standard building block for introduction of alanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0002
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 AcOH): -27.5 - -22.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3