A3131
D-(−)-Arabinose
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Aldehydo-D-arabinose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D -105 to -103 °, c = 4% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
pf
162-164 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-ZRMNMSDTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?