A9524
DL-Arabinose
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
(2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
cell culture
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?