48260
D-(+)-Galactose
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Galactose
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +80±1°, 24 hr, c = 5% in H2O
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying
pf
167-170 °C (dec.)
168-170 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?