BGALD-RO
Roche
β-Galactose Dehydrogenase
from Pseudomonas fluorescens
Sinônimo(s):
D-galactose dehydrogenase, D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Pseudomonas fluorescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
suspension
atividade específica
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
peso molecular
64,000 Da
embalagem
pkg of 1 mL (10104973001 [1 mg])
pkg of 1 mL (10104981001 [5 mg])
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pH ideal
8.4 (0.1 M in Tris buffer)
faixa de pH
4.6-9.2
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for enzyme test
nº de adesão UniProt
atividade externa
ADH <0.01%
LDH <0.5%
NADH oxidase <0.1%
galactosidase <0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Galactose dehydrogenase does not oxidize L-galactose, D-arabinose, D-glucose, L-fucose, D-ribose, D-xylose, D-glucuronic acid, D-galacturonic acid or D-galactose-6-phosphate. The enzyme will use either NAD (Km = 0.24 mM; relative rate = 1.0) or NADP (Km = 2.3 mM; relative rate = 0.32).
Aplicação
Qualidade
Sequência
Definição da unidade
The QC assay produces 1 mol of NADH per mol of galactose oxidized.
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?