685062
(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer
Sinônimo(s):
[Ir(OMe)(1,5-cod)]2, Bis(1,5-cyclooctadiene)di-μ-methoxydiiridium(I)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
154-179 °C (D)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
chave InChI
BGWIAAATAAWGOI-MIXQCLKLSA-N
Aplicação
- Preparation of heteroaryl fused indole ring systems as inhibitors of HCV NS5B polymerase
- Borylation/Suzuki-Miyaura coupling
- Metalation-Suzuki cross-coupling procedure for the synthesis of biaryls and heterobiaryls
- Tetraborylation reactions
- Highly regio- and enantioselective asymmetric hydroboration
- Ortho-silylation of aryl ketone, benzaldehyde, and benzyl alcohol derivatives via C-H activation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.