902810
4,4′-Bis(trifluoromethyl)-2,⋅2′-bipyridine
Sinônimo(s):
Photocatalysis ligand
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
pf
78-80 °C
InChI
1S/C12H6F6N2/c13-11(14,15)7-1-3-19-9(5-7)10-6-8(2-4-20-10)12(16,17)18/h1-6H
chave InChI
FFOMEQIMPYKURW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)