678023
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
97%
Sinônimo(s):
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthrolin
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
197-212 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccnc2c1ccc3c(OC)ccnc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-17-11-5-7-15-13-9(11)3-4-10-12(18-2)6-8-16-14(10)13/h3-8H,1-2H3
chave InChI
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.