678015
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
97%
Sinônimo(s):
4,7-Dichloro-o-phenanthroline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
243-247 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccnc2c1ccc3c(Cl)ccnc23
InChI
1S/C12H6Cl2N2/c13-9-3-5-15-11-7(9)1-2-8-10(14)4-6-16-12(8)11/h1-6H
chave InChI
GIEQBYJCGYHHSU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?