Documentos
362204
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8Cl2CuN2
Número CAS:
Peso molecular:
314.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
PHECBGBJCLDCMF-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Oxidative carbonylation of methanol
  • Cyclohexane and toluene oxidation
  • Selective oxidation of tetralin
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Thor C Møller et al.
Scientific reports, 8(1), 10414-10414 (2018-07-12)
G protein coupled receptors (GPCRs) play essential roles in intercellular communication. Although reported two decades ago, the assembly of GPCRs into dimer and larger oligomers in their native environment is still a matter of intense debate. Here, using number and