Documentos Principais
513512
Sigma-Aldrich
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex
greener alternative
≥99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
CuOTf-toluene, Copper(I) triflate toluene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt toluene complex
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3Cu)2 · C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
517.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.7% trace metals basis
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
chave InChI
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Copper(I) triflate toluene complex is a copper-based catalyst for cross coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
513512-5G4061833324301
513512-1G4061826664575