407240
Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Copper(I) triflate benzene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate benzene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt benzene complex
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
160 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+].[Cu+].c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.2CHF3O3S.2Cu/c1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h1-6H;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
chave InChI
GNXZWVVAAMVOJY-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize enol-esters via copper(I) carboxylate intermediate formation.
- In the enantioselective allylic oxidation of cyclic alkenes.
- To prepare 2,5-disubstituted pyrrolidine derivatives from N-alkenyl, alkynyl and alkyl N-benzoyloxysulfonamides via the sulfonamidyl radical formation.
It can also be used in combination with amino acid-based chiral phosphine ligands to catalyze asymmetric conjugate additions of alkylzincs to acyclic α,β-unsaturated ketones, affording β-alkylcarbonyls in high yield and with excellent enantioselectivity.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
407240-1G | 4061831988109 |
407240-5G | 4061833323007 |