366587
Copper(II) tetrafluoroborate hydrate
Sinônimo(s):
Copper ditetrafluoroborate hydrate, Cupric tetrafluoroborate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Cu(II), 19-22%
concentração
≤25.8% Cu (EDTA titration)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Cu.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
chave InChI
JYLPBVRGTDBGBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?