483052
Silver tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silver borofluoride
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
chave InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.