Documentos Principais
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgBF4
Número CAS:
Peso molecular:
194.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-956-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
70-73 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
chave InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3