Documentos Principais
689432
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
98%
Sinônimo(s):
2,4,6-Triethyl-1,3,5-tris(bromomethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21Br3
Número CAS:
Peso molecular:
441.04
Beilstein:
7639256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulário
crystals
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CBr)c(CC)c(CBr)c(CC)c1CBr
InChI
1S/C15H21Br3/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
UMKPSDHZXLYFJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)