Documentos Principais
333875
Sigma-Aldrich
Zinc tetrafluoroborate hydrate
Sinônimo(s):
Zinc ditetrafluoroborate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Zn(BF4)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
239.00 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário:
crystalline
Formulário
crystalline
composição
Degree of hydration, 6-7
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
cadeia de caracteres SMILES
O.[Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.H2O.Zn/c2*2-1(3,4)5;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
chave InChI
WKVXCUNBQMAPGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properites.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally