Documentos Principais
377163
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3CN)4Ag]BF4
Número CAS:
Peso molecular:
358.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
pf
72-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
chave InChI
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
  • Alpha-diimine silver(I) complexes
  • Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
  • Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)