179647
Silver carbonate
99%
Sinônimo(s):
Disilver carbonate, Fetizon′s reagent, Silver tricarbonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
pf
210 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.