Documentos Principais
925063
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
Technipur®, ≥99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Ag2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
275.75
Beilstein:
6936654
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99% trace metals basis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
pf
210 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Silver carbonate can be used to enhance the electrical conductivity of polystyrene based composite, which could be used in aerospace industry for anti-static applications.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)