363685
Silver carbonate on Celite®
extent of labeling: ~50 wt. % loading
Sinônimo(s):
Fetizon′s reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
powder and chunks
concentração
45-60 wt. % (by KSCN, titration)
Extensão da rotulagem
~50 wt. % loading
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.