156159
Cianoboroidreto de sódio
reagent grade, 95%
Sinônimo(s):
Cianotri-hidretoborato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
>242 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
chave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Para converter a superfície Si3N4 aminofuncional em uma superfície reativa com grupos aldeídos.
- Para acoplar sondas de oligonucleotídeos modificados por amino.
- Na síntese de um novo complexo de dilantânio (III) com ponte de fenolato de interesse como modelo para metaloproteínas.
- Na aminação redutiva de aldeídos e cetonas e na alquilação redutiva de aminas.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycan Labeling
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
156159-10KG | 4061833380512 |
156159-250G | 4061838742490 |
156159-50G | 4061835554324 |
156159-1KG | 4061835561490 |
156159-25KG | |
156159-5G | |
156159-25G | 4061835554317 |
156159-10G | 4061835554300 |