06627
2-Aminoacridone
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-9(10H)-acridinone, 2-amino-10H-acridin-9-one, AMAC
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 420 nm; λem 542 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
Nc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H10N2O/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(16)9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7H,14H2,(H,15,16)
chave InChI
PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycan Labeling