362185
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum
Sinônimo(s):
N-Glycosidase F, Elizabethkingia meningosepticum, Glycopeptidase F, PNGase F
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Elizabethkingia meningosepticum)
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
Formulário
liquid
atividade específica
≥20,000 units/mg protein
≥4500 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
Proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Fan, J.Q., and Lee, Y.C. 1997. J. Biol. Chem. 272, 27058.
Tarentino, A.L., and Plummer, T.H. 1994. Methods Enzymol. 230, 44.
Trimble, R.B., and Tarentino, A.L. 1991. J. Biol. Chem. 266, 1646.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2