NGLYF-RO
Roche
N-Glycosidase F
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
Sinônimo(s):
glycosidase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(N-linked)
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
solution
atividade específica
~25000 units/mg protein
embalagem
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U])
pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
7.0-8.0
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Note: N-Glycosidase F, recombinant is also available as a lyophilizate without glycerol.
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Os clientes também visualizaram
Protocolos
N-Glycosidase F Protocol & Troubleshooting