G1163
O-Glycosidase from Streptococcus pneumoniae
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Endo-α-N-acetylgalactosaminidase, O-Glycanase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
(O-linked)
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
180 kDa
concentração
≥800 units/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
While most N-linked oligosaccharides can be removed using PNGase F, a comparable enzyme for removing intact O-linked sugars has not been identified. Monosaccharides must be sequentially hydrolyzed by a series of exoglycosidases until only the Gal-β(1→3)-GalNAc core remains.