362300
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
N-Glycosidase F, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, Peptide-N-glycosidase F, Peptide-N⁴-(acetyl-β-glucosaminyl)-asparagine Amidase, PNGase F, Glycopeptidase F
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥10 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
β-N-acetylhexosaminidase, α-fucosidase, β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Altmann, F., et al. 1995. Glycoconj. J. 12, 84.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2