226831
Silver(I) oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Argentous oxide, Disilver monoxide, Disilver oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
chave InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis