Documentos Principais
222135
Sigma-Aldrich
4-Pentylaniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5,12H2,1H3
chave InChI
DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Pentylaniline was used in the synthesis of 4-[(4′-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) by diazo-coupling reaction with phenol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photo-crosslinkable liquid-crystalline azo-polymer for surface relief gratings and persistent fixation.
New. J. Chem., 33(6), 1343-1348 (2009)
László Szabó et al.
ChemistryOpen, 7(9), 720-729 (2018-09-28)
Given our possible future dependence on carbon fiber reinforced composites, the introduction of a renewable matrix might be advantageous for the vision of a sustainable world. Cellulose is a superior green candidate and provides exceptional freedom in composite design as