Ensaio
97%
p.e.
254-255 °C/15 mmHg (lit.)
pf
53-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C22H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-17-19-22(23)20-18-21/h17-20H,2-16,23H2,1H3
chave InChI
RBCCQATUVPNPGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in simple solution based method for the gold (Au) metallization of DNA resulting in a Au nanowire network
- in fabrication of hybrid organized molecular films by Langmuir-Blodgett (LB) technique and their photoluminescent properties has been investigated
- in seed mediated synthesis of anisotropic rod shaped gold nanoparticles in organic media
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)