175439
4-Isopropylaniline
99%
Sinônimo(s):
p-Aminocumene, Cumidine
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
226-227 °C/745 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
chave InChI
LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Anilines on Equity®-5