362220
2-tert-Butylaniline
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 2-tert-Butylphenylamine, o-tert-Butylaniline
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
chave InChI
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?