112666
4-Butylaniline
97%
Sinônimo(s):
(4-Butylphenyl)amine, 4-Butylbenzenamine, 4-n-Butylaniline, p-Aminobutylbenzene, p-Butylaminobenzene, p-Butylaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
133-134 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4,11H2,1H3
chave InChI
OGIQUQKNJJTLSZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?