Documentos Principais
197408
Sigma-Aldrich
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
Sinônimo(s):
Cyclohexanebutanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H11(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
chave InChI
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2105-2111 (2000-09-26)
A lingering question in sigma receptor ligand development is whether a nitrogen atom serves as an important pharmacophoric element in binding affinity. To address this question, we have synthesized several phenylalkylpiperidines and phenylalkylpiperazines and demonstrated that removal of the N