C105104
2-Cyclohexylethanol
99%
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)cyclohexane
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
206-207 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
chave InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)