161470
3-Cyclohexanepropionic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Cyclohexylpropionic acid
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
275.8 °C (lit.)
pf
14-17 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
chave InChI
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a starting material in the synthesis of 2-[(1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetamide derivatives for in vitro paraoxonase-1 (PON1) studies.
- To synthesize chemical intermediates such as cyclohexanepropanenitrile , cyclohexanepropanamide , cyclohexanepropanol , and 1-oxaspiro[4.5]decan-2-one .
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
130 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?