464449
2-Hexyldecanoic acid
96%
Sinônimo(s):
2-n-Hexyldecanoic acid, Isopalmitic acid
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
268 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(CCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-9-10-12-14-15(16(17)18)13-11-8-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)