Documentos Principais
263737
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
3-Carboxy-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride, 4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2N(CH2)3CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
167.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride, 98%
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
153-155 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-5H2,1-2H3,(H,8,9);1H
chave InChI
RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Dimethylamino)butyric acid hydrochloride also known as 4-(dimethylamino)butanoic acid hydrochloride, is commonly used in the solution-phase peptide synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)