Documentos Principais
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Aminobutyric acid, GABA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-258-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
200-202 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
chave InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1