162663
DL-2-Aminobutyric acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinônimo(s):
AABA, Homoalanine, alpha-amino-n-butyric acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-2-Aminobutyric acid, ReagentPlus®, 99%
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
291 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?