217794
DL-3-Aminoisobutyric acid
98%
Sinônimo(s):
α-Methyl-β-alanine
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
179-182 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
QCHPKSFMDHPSNR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3