210218
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
98%
Sinônimo(s):
(±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, Methicol
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4609 (lit.)
p.e.
216-217 °C (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC(O)CO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- synthetic cationic lipid, N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl-N,N,N-trimethylammonium chloride (DOTMA), used in DNA-transfection protocol
- indane-derived bis(oxazolines)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?