Documentos Principais
192031
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~5,000 by GPC, 50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mw ~5,000 by GPC
Nível de qualidade
composição
Na, 0.5%
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.418
Aplicação
Poly(acrylic acid) partial sodium saltsolution(PAAPSS) can be used to fabricate humidity sensors as it is superhydrophilic in nature and allows the adsorption of the maximum number ofavailable water molecules onto the active layer. The addition of PAAPSSsignificantly increases sensitivity while maintaining stability.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)