Documentos Principais
192058
Sigma-Aldrich
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mw ~240,000 by GPC
composição
Na, 0.3%
concentração
25 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.373
densidade
1.09 g/mL at 25 °C
Descrição geral
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
Aplicação
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)