511471
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) partial sodium salt
Mw 520,000, Mn 150,000 (Typical), acrylamide ~80 wt. %
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
peso molecular
Mn 150,000 (Typical)
Mw 520,000
Nível de qualidade
composição
acrylamide, ~80 wt. %
Impurezas
≤7.0 wt. % water
viscosidade
150-700 cP(25 °C)(lit.)
solubilidade
water and some protic solvents: soluble
Mw/Mn
3.5
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NC(=O)C=C.OC(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.2C3H4O2.Na/c3*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;+1/p-1
chave InChI
DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Características e benefícios
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
511471-250G | 4061835563258 |
511471-500G | |
511471-5G |